Learn More
SI Analytics™ Vollständige Dosiereinheit
Die SI Analytics™ Komplettdosiereinheit wird mit Kolben und Kolbenstange sowie einer UV-Schutzschicht für die TITRONIC™ Serie geliefert.
Marke:  SI Analytics™ 285223718
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10267871
  • 322.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Dosiereinheit
  • Enthält Kolben, Kolbenstange und UV-Schutzbeschichtung
  • Zur Verwendung mit Wtih TITRONIC™ Universal und TITRONIC™ 300
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Komplette Dosiereinheit
Kolben, Kolbenstange und UV-Schutzbeschichtung
20 ml