Learn More
Quickfit™ 200RASX SOXHLET EXTRACTION APP
Der QuickFit™ Komplettbaugruppen-Soxhlet-Extraktor enthält alle Glaskomponenten, die für die Extraktion fester Flüssigkeiten erforderlich sind, einschließlich Extraktor, Kondensator und Verdampfungskolben.
Marke:  Quickfit™ 200RASX
Artikelnummer. 12468786
  • 315.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-09-2025
Beschreibung
  • Inklusive EX5/83 Extraktor, CX7/08/SC Kondensator, FR500/3S Kolben
  • Jede Baugruppe umfasst Grundkomponenten für die Fest-Flüssig-Extraktion: Kolben/Soxhlet-Extraktor/Kondensator/zugehörige Deckel und Clips
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Soxhlet-Extraktor
200 mL
Feststoff-Flüssigkeit-Extraktion
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Quickfit™ 200RASX SOXHLET EXTRACTION APP > Kapazität: 200 ml