Learn More
IBA Lifesciences Kompetente E. coli TOP10
Kompetente E. coli TOP10 sind chemisch kompetente Zellen für die Plasmid-Vermehrung
Marke:  IBA Lifesciences 5-1600-020
Artikelnummer. 12879416
  • 156.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Der Kauf dieses Produkts erfordert eine gültige GVO-Endbenutzererklärung.
Beschreibung
Beschreibung
  • Kompetente E. coli TOP10-Zellen sind für die Wärmeschocktransformation mit Vektor-DNA und deren anschließender Vermehrung bereit.
  • Die chemisch kompetenten Zellen sind als 20 Einzelreaktionen im One-Shot-Verfahren erhältlich. Transformierte Zellen können durch Blau-Weiß-Screening ausgewählt werden.
  • Der Genotyp der kompetenten E. coli TOP10-Zellen ist F-mcrA (mrr-hsdRMS-mcrBC) 80lacZ M15 lacX74 recA1 ara 139 (ara-leus)7697 gaIU galK rpSL (StrR) endA1 nupG.
Dieses Produkt erfordert Trockeneisversand und wird direkt von unserem Hauptsitz in Deutschland versandt. Bitte beachten Sie, dass der Versand nicht über unser US-amerikanisches Vertriebszentrum in Olivette, Missouri, erfolgen kann.
Spezifikation
Spezifikation
Kompetente Zellen E. coli TOP10
20 Reaktionen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
IBA Lifesciences Kompetente E. coli TOP10 > Kompetente E. coli Zellen