Learn More
Nabertherm Kompakter Rohrofen, Serie RD
Dank Ausstattung mit einem standardmäßigen C 530-Keramik-Arbeitsröhrchen und zwei Glasfasersteckern bieten sie ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Einheiten verfügen über eine rostfreiee, strukturierte Außenkonstruktion aus Edelstahl .
2765.00 CHF - 3275.00 CHF
Spezifikation
Temperaturregelung | Gehäuse R7 |
---|---|
Abmessungen (L x B x H) außen | 200 x 300 x 350 mm |
Länge (metrisch) | 200 mm |
Innendurchmesser (metrisch) | 30 mm |
Gewicht (metrisch) | 12 kg |
Produktcode | Marke | Temperatur (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Temperatur (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15589582
|
Nabertherm
RD30A171A |
1100 °C |
3275.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15599582
|
Nabertherm
RD30A173A |
1300 °C | N/A | |||||||
Beschreibung
- Höchsttemperatur: 1100°C oder - 1300°C
- Doppelschalengehäuse aus strukturiertem Edelstahl
- Es werden nur Fasermaterialien verwendet, die nicht gemäß TRGS 905, Klasse 1 oder 2 als krebserzeugend eingestuft sind
- Innendurchmesser des Röhrchens: 30 mm, Beheizte Länge: 200 mm
- Arbeitsröhrchen aus C 530-Material mit standardmäßig zwei Fasersteckern
- Thermoelement Typ K (1100°C) oder Typ S (1300°C)
- Halbleiterrelais sorgen für einen geräuscharmen Betrieb beim Erhitzen
- Heizdrähte, die direkt um das Arbeitsröhrchen gewickelt sind, führen zu sehr schnellen Aufheizraten
- Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
Spezifikation
Gehäuse R7 | |
200 mm | |
12 kg |
200 x 300 x 350 mm | |
30 mm |