Learn More
Nabertherm Kompakter Rohrofen, Serie RD
Dank Ausstattung mit einem standardmäßigen C 530-Keramik-Arbeitsröhrchen und zwei Glasfasersteckern bieten sie ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Einheiten verfügen über eine rostfreiee, strukturierte Außenkonstruktion aus Edelstahl .
Marke:  Nabertherm RD30A173A
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15599582
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Höchsttemperatur: 1100°C oder - 1300°C
  • Doppelschalengehäuse aus strukturiertem Edelstahl
  • Es werden nur Fasermaterialien verwendet, die nicht gemäß TRGS 905, Klasse 1 oder 2 als krebserzeugend eingestuft sind
  • Innendurchmesser des Röhrchens: 30 mm, Beheizte Länge: 200 mm
  • Arbeitsröhrchen aus C 530-Material mit standardmäßig zwei Fasersteckern
  • Thermoelement Typ K (1100°C) oder Typ S (1300°C)
  • Halbleiterrelais sorgen für einen geräuscharmen Betrieb beim Erhitzen
  • Heizdrähte, die direkt um das Arbeitsröhrchen gewickelt sind, führen zu sehr schnellen Aufheizraten
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
Spezifikation
Spezifikation
1300 °C
200 x 300 x 350 mm
30 mm
R7
200 mm
12 kg