Learn More
Nabertherm™ Kompakter Rohrofen mit P580-Controller
Diese kompakten Rohröfen mit integrierten Steuerungssystemen können universell für viele Prozesse eingesetzt werden. Ausgestattet mit einem Standard-Arbeitsröhrchen aus C530-Keramik und zwei Glasfasersteckern bieten diese Röhrchenöfen ein unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis.
5835.00 CHF - 11380.00 CHF
Spezifikation
Reglertyp P580
Typ Kompakter Röhrchenofen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Prozessröhrchen Heizzone Temperatur (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Prozessröhrchen Heizzone Temperatur (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17398079
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
R-252W2AN3
50 mm 500 mm 1200 °C
5835.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17308089
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
R-252W3AN3
50 mm 500 mm 1300 °C
6315.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17358089
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
R-322W2AN3
120 mm 500 mm 1200 °C
6940.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17368089
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
R-322W3AN3
120 mm 500 mm 1300 °C
7705.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17318099
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
R-472W2AN3
170 mm 750 mm 1200 °C
9850.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17328099
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
R-472W3AN3
170 mm 750 mm 1300 °C
10965.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17378099
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
R-572W2AN3
170 mm 1000 mm 1200 °C
11380.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Herausragendes Preis-Leistungsverhältnis
  • Kann auch mit Gasversorgungssystem 1 (kein Vakuumbetrieb) und Gasversorgungssystem 2 (für Vakuumbetrieb) ausgestattet werden.
  • Temperatur, max 1.200 °C oder 1.300 °C.
  • P580-Controller mit 50 frei einstellbaren Programmen und 40 Segmenten für den Drei-Zonen-Betrieb
  • Außenrohrdurchmesser von 50 bis 170 mm, beheizte Länge von 250 bis 1.000 mm
  • Doppelschalengehäuse aus strukturiertem Edelstahl
  • Isolierung aus nicht klassifiziertem Fasermaterial
Spezifikation
Spezifikation
P580
Kompakter Röhrchenofen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nabertherm™ Kompakter Rohrofen mit P580-Controller