Learn More
Nabertherm™ Kompakter Rohrofen mit P580-Controller
Diese kompakten Rohröfen mit integrierten Steuerungssystemen können universell für viele Prozesse eingesetzt werden. Ausgestattet mit einem Standard-Arbeitsröhrchen aus C530-Keramik und zwei Glasfasersteckern bieten diese Röhrchenöfen ein unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis.
Marke: Nabertherm™ R-472W3AN3
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Herausragendes Preis-Leistungsverhältnis
- Kann auch mit Gasversorgungssystem 1 (kein Vakuumbetrieb) und Gasversorgungssystem 2 (für Vakuumbetrieb) ausgestattet werden.
- Temperatur, max 1.200 °C oder 1.300 °C.
- P580-Controller mit 50 frei einstellbaren Programmen und 40 Segmenten für den Drei-Zonen-Betrieb
- Außenrohrdurchmesser von 50 bis 170 mm, beheizte Länge von 250 bis 1.000 mm
- Doppelschalengehäuse aus strukturiertem Edelstahl
- Isolierung aus nicht klassifiziertem Fasermaterial
Spezifikation
P580 | |
1300 °C | |
920 x 460 x 628 mm | |
170 mm |
750 mm | |
Kompakter Röhrchenofen | |
1070 mm |