Learn More
Nabertherm™ Kompakter Rohrofen mit C550-Controller
Diese kompakten Rohröfen mit integrierten Steuerungssystemen können universell für viele Prozesse eingesetzt werden. Ausgestattet mit einem Standard-Arbeitsröhrchen aus C530-Keramik und zwei Glasfasersteckern bieten diese Röhrchenöfen ein unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis.
4700.00 CHF - 12200.00 CHF
Spezifikation
Reglertyp C550
Typ Kompakter Röhrchenofen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 10
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Prozessröhrchen Heizzone Temperatur (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Prozessröhrchen Heizzone Temperatur (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17338079
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
R-152O2AN
50 mm 250 mm 1200 °C
4700.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17348079
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
R-152O3AN
50 mm 250 mm 1300 °C
4985.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17378079
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
R-252O2AN
50 mm 500 mm 1200 °C
5245.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17388079
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
R-252O3AN
50 mm 500 mm 1300 °C
5725.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17338089
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
R-322O2AN
120 mm 500 mm 1200 °C
6350.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17348089
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
R-322O3AN
120 mm 500 mm 1300 °C
7115.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17398089
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
R-472O2AN
170 mm 750 mm 1200 °C
9260.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17308099
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
R-472O3AN
170 mm 750 mm 1300 °C
10375.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17358099
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
R-572O2AN
170 mm 1000 mm 1200 °C
10790.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17368099
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
R-572O3AN
170 mm 1000 mm 1300 °C
12200.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Herausragendes Preis-Leistungsverhältnis
  • Kann auch mit Gasversorgungssystem 1 (kein Vakuumbetrieb) und Gasversorgungssystem 2 (für Vakuumbetrieb) ausgestattet werden.
  • Temperatur, max 1.200 °C oder 1.300 °C.
  • Fünf Programme und vier frei programmierbare Rampen, C550-Controller mit 10 frei einstellbaren Programmen und 20 Segmenten
  • Außenrohrdurchmesser von 50 bis 170 mm, beheizte Länge von 250 bis 1.000 mm
  • Doppelschalengehäuse aus strukturiertem Edelstahl
  • Isolierung aus nicht klassifiziertem Fasermaterial
Spezifikation
Spezifikation
C550
Kompakter Röhrchenofen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nabertherm™ Kompakter Rohrofen mit C550-Controller