Learn More
Nabertherm™ Kompakter Rohrofen mit C550-Controller
Diese kompakten Rohröfen mit integrierten Steuerungssystemen können universell für viele Prozesse eingesetzt werden. Ausgestattet mit einem Standard-Arbeitsröhrchen aus C530-Keramik und zwei Glasfasersteckern bieten diese Röhrchenöfen ein unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis.
Marke:  Nabertherm™ R-472O2AN
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17398089
Beschreibung
Beschreibung
  • Herausragendes Preis-Leistungsverhältnis
  • Kann auch mit Gasversorgungssystem 1 (kein Vakuumbetrieb) und Gasversorgungssystem 2 (für Vakuumbetrieb) ausgestattet werden.
  • Temperatur, max 1.200 °C oder 1.300 °C.
  • Fünf Programme und vier frei programmierbare Rampen, C550-Controller mit 10 frei einstellbaren Programmen und 20 Segmenten
  • Außenrohrdurchmesser von 50 bis 170 mm, beheizte Länge von 250 bis 1.000 mm
  • Doppelschalengehäuse aus strukturiertem Edelstahl
  • Isolierung aus nicht klassifiziertem Fasermaterial
Spezifikation
Spezifikation
C550
1200 °C
920 x 460 x 628 mm
170 mm
750 mm
Kompakter Röhrchenofen
1070 mm