Learn More
Astell Scientific™ Kompakte Autoklaven mit Beladung von oben
Komplett eigenständige Autoklaven, die keine Sanitärinstallation und nur ein einphasiges Standardnetzteil benötigen.
13910.00 CHF - 14980.00 CHF
Spezifikation
Außentiefe (metrisch) 705 mm
Kapazität (metrisch) 63 l
Tiefe (metrisch) Kammer 668 mm
Durchmesser (metrisch) Kammer 346 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für die Verwendung mit Wachstumsmedien oder anderen flüssige Beladungen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Bauweise/Design Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Bauweise/Design Preis Menge & Verfügbarkeit  
12725375
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Astell Scientific™
AMA240
Automatisches Füllen
14980.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12765375
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Astell Scientific™
AMA440
Classic
13910.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 24-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Erhältlich als "Classic" oder "Autofill"
  • Die klassische Version muss manuell mit Wasser befüllt werden und während des Zyklus läuft das Kondensat über ein Silikonrohr, das an eine hitzebeständige Flasche angeschlossen werden kann, aus dem Behälter
  • Die Autofill-Version verfügt über ein integriertes Reservoir und Wasserumwälzsystem: Sobald der Behälter gefüllt ist, liefert er Wasser für bis zu 15 Zyklen und dient auch als Auffanggefäß für Kondensat und das Wasser, das am Ende jedes Zyklus automatisch aus der Kammer zurückgeleitet wird, wodurch der Wasserverbrauch minimiert wird
  • 5.7 in.-Farbtouchscreen mit integriertem USB-Datenanschluss
  • Kammer aus elektropoliertem Edelstahl
  • Mit Rolle zum einfachen Verschieben
  • Warmhaltefunktion für Medien und verzögerter Start
  • Fasst 16 500 ml-Flaschen, 10 1000 ml-Flaschen und 6 2000 ml-Flaschen
Spezifikation
Spezifikation
705 mm
668 mm
Ideal für die Verwendung mit Wachstumsmedien oder anderen flüssige Beladungen
Von oben beladbarer Kompakt-Autoklav
Farb-Touchscreen. 5.7 in.
530 mm
63 l
346 mm
1070 mm
100°bis 138 °C
230 V/50 bis 60 Hz/13 A