Learn More
Astell Scientific™ Kompakte Autoklaven mit Beladung von oben
Komplett eigenständige Autoklaven, die keine Sanitärinstallation und nur ein einphasiges Standardnetzteil benötigen.
Marke: Astell Scientific™ AMA440
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Erhältlich als "Classic" oder "Autofill"
- Die klassische Version muss manuell mit Wasser befüllt werden und während des Zyklus läuft das Kondensat über ein Silikonrohr, das an eine hitzebeständige Flasche angeschlossen werden kann, aus dem Behälter
- Die Autofill-Version verfügt über ein integriertes Reservoir und Wasserumwälzsystem: Sobald der Behälter gefüllt ist, liefert er Wasser für bis zu 15 Zyklen und dient auch als Auffanggefäß für Kondensat und das Wasser, das am Ende jedes Zyklus automatisch aus der Kammer zurückgeleitet wird, wodurch der Wasserverbrauch minimiert wird
- 5.7 in.-Farbtouchscreen mit integriertem USB-Datenanschluss
- Kammer aus elektropoliertem Edelstahl
- Mit Rolle zum einfachen Verschieben
- Warmhaltefunktion für Medien und verzögerter Start
- Fasst 16 500 ml-Flaschen, 10 1000 ml-Flaschen und 6 2000 ml-Flaschen
Spezifikation
705 mm | |
63 L | |
346 mm | |
1070 mm | |
Autoclave, Top-loading Compact | |
Farb-Touchscreen. 5.7 in. | |
530 mm |
Classic | |
668 mm | |
Ideal for Use with Growth Media or Other Liquid Loads | |
AMA440BT | |
100°C to 138°C | |
230 V/50 bis 60 Hz/13 A |