Learn More
Astell Scientific™ Kompakte Autoklaven mit Beladung von oben
Komplett eigenständige Autoklaven, die keine Sanitärinstallation und nur ein einphasiges Standardnetzteil benötigen.
Marke:  Astell Scientific™ AMA240
12836.08 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12725375
  • 14980.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Erhältlich als "Classic" oder "Autofill"
  • Die klassische Version muss manuell mit Wasser befüllt werden und während des Zyklus läuft das Kondensat über ein Silikonrohr, das an eine hitzebeständige Flasche angeschlossen werden kann, aus dem Behälter
  • Die Autofill-Version verfügt über ein integriertes Reservoir und Wasserumwälzsystem: Sobald der Behälter gefüllt ist, liefert er Wasser für bis zu 15 Zyklen und dient auch als Auffanggefäß für Kondensat und das Wasser, das am Ende jedes Zyklus automatisch aus der Kammer zurückgeleitet wird, wodurch der Wasserverbrauch minimiert wird
  • 5.7 in.-Farbtouchscreen mit integriertem USB-Datenanschluss
  • Kammer aus elektropoliertem Edelstahl
  • Mit Rolle zum einfachen Verschieben
  • Warmhaltefunktion für Medien und verzögerter Start
  • Fasst 16 500 ml-Flaschen, 10 1000 ml-Flaschen und 6 2000 ml-Flaschen
Spezifikation
Spezifikation
705 mm
63 l
346 mm
1070 mm
Von oben beladbarer Kompakt-Autoklav
Farb-Touchscreen. 5.7 in.
530 mm
Automatisches Füllen
668 mm
Ideal für die Verwendung mit Wachstumsmedien oder anderen flüssige Beladungen
AMA240BT
100°bis 138 °C
230 V/50 bis 60 Hz/13 A