Learn More
Buerkle™ Kompaktkanister
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
10L
Abmessungen (L x B x H):
65 B x 335 H (mm)
335 x 125 x 335 mm
Beschreibung
- Mit seiner Breite von 125 mm ideal als platzsparender Kanister.
- Verschiedene Flüssigkeiten können auf kleinem Raum gelagert und dekantiert werden.
- Der kompakte Kanister kann auch seitlich gelagert werden, z. B. im Kühlschrank. Er ist durch die Rippenstruktur und dicke Seiten sehr stabil.
- Der kompakte Kanister kann auch als Sedimentierkanister verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) | 1,3 gal. |
Kapazität (metrisch) | 5 l |
Verschlusstyp | Manipulationssicher |
Tiefe (metrisch) | 335 mm |
Abmessungen (L x B x H) | 65 B x 335 H (mm) |
Graduierungen | Ja |
Höhe (metrisch) mit Verschluss | 335 mm |
Enthält | Geformte und unzerstörbare Litergraduierung, manipulationssichere Kappe |
Länge (metrisch) | 335 mm |
Material | Polypropylen |
Mehr anzeigen |
Videos
-
Buerkle polypropylene compact jerrycan
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Broschuere Raumsparkanister
DateigrößeVersion: 512.9 kB
Brochures compact jerrycan
DateigrößeVersion: 524.6 kB
Brochures bidon de faible encombrement
DateigrößeVersion: 526.2 kB
Flyers
Topsellers laboplast
DateigrößeVersion: 557.8 kB
Topsellers laboplast
DateigrößeVersion: 555.9 kB
Topsellers laboplast
DateigrößeVersion: 557.4 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Kompaktkanister >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur