Learn More
Eppendorf™ Combitips™ Advanced Box 2.0
Wiederverwendbare Box zur sicheren Aufbewahrung von 8 Combitips™ advanced (0,1 - 10 mL) zum einfachen Aufstecken der Spitzen.
Marke: Eppendorf™ 0030089952
44.80 CHF gültig bis 2025-05-09
Benutzen Sie den Promotions-Code "24143" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Wiederverwendbare Box zur sicheren Aufbewahrung von 8 Combitips™ advanced (0,1 - 10 mL) zum einfachen Aufstecken der Spitzen
- Autoklavierbar bei 121°C (20 Min.)
- Erhältlich in Eppendorf-Qualität (nicht steril)
Spezifikation
Nur Box | |
3, 2, 3 | |
White | |
Polymer | |
Rechteckig | |
Unsteril | |
15.5 x 12.5 x 16.2 cm |
Leere Spitzenbox | |
Autoklavierbar | |
Combitips | |
8 | |
No | |
Eppendorf Multipette | |
15.5 cm |