Learn More
Cytiva Säulenhalter
Zur Aufnahme von ÅKTA-Säulen. Cytiva Säulenhalterung für Säulen zwischen 10 und 50 mm.
Marke:  Cytiva 28956282
124.45 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11300312
  • 131.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mit dem Schienensystem an ÅKTA avant oder ÅKTA pure angebracht
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Säulenhalterung
Je 1
ÄKTA Avant oder ÄKTA Pure für das Schienensystem
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    19
    Stunden
    6
    Minuten
    30
    Sekunden
    47
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.
    Aktionscode: 24127
    Gültig bis zum2025-05-31
    Tage
    50
    Stunden
    6
    Minuten
    30
    Sekunden
    47
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Säulenhalter > Säulenhalter