Learn More
Masterflex™ Nylon-Luer-Fitting
Gewährleistung der Prozessintegrität dank vollständiger Materialrückverfolgbarkeit. Das Masterflex™ Luer-Anschlussstücke (männlich) aus Nylon eignet sich optimal für die verschiedensten anspruchsvollen Anwendungsbereiche, wie beispielsweise Spritzen oder kleine Schläuche. Diese Anschlüsse sind geprüft frei von Verunreinigungen und vollständig rückverfolgbar.
14.65 CHF - 258.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
---|---|
Material | Nylon |
Verpackungsmenge | 25/Packung |
Enthält | Schlauchanschluss mit weiter Öffnung für besseren Flüssigkeitsdurchfluss |
Produkttyp | Luer-Verbindungselement |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11799609
|
Masterflex™
45505-82 |
Luer-Stecker mit 1/4 bis 28 in.-Gewinde |
28.30 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11730319
|
Masterflex™
45505-00 |
Luer-Stecker mit Sicherungsring x 1/16 in. Schlauchhacke |
258.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11720089
|
Masterflex™
45505-19 |
Luer-Stecker mit Sicherungsring x 1/4 in. Schlauchhacke |
37.08 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11776048
|
Masterflex™
45505-04 |
Luer-Stecker mit Sicherungsring x 1/8 in. Schlauchhacke |
122.57 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11868621
|
Masterflex™
45505-08 |
Luer-Stecker mit Sicherungsring x 3/16 in. Schlauchhacke |
35.10 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12685740
|
Masterflex™
45505-50 |
Männlicher Luer x 1/4 in. Schlauchanschluss | N/A | |||||||
11755818
|
Masterflex™
MFLX45505-31 |
Männl. Luer Lock bis 1/16 in. ID |
16.30 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Gewährleistung der Prozessintegrität mit vollständiger Material-Rückverfolgbarkeit. Masterflex™ Nylon Luer-Stecker sind ideal für eine Vielzahl kritischer Anwendungen einschließlich Spritzen oder kleiner Schläuche. Sie werden auf Verunreinigungsfreiheit inspiziert und sind vollständig rückverfolgbar.
- Besitzen eine geringe räumliche Toleranz für eine erhöhte Zuverlässigkeit und Prozessreinheit
- Auswahl aus einer Vielzahl an Größen, 1⁄16" bis 1⁄4", mit unterschiedlichen Verbindungsoptionen
- Hergestellt aus zu 100 % reinen Rohmaterialien in einer Klasse 100,000-Umgebung
- Konform mit Norm ISO 594-1
- Gute chemische Beständigkeit
- Maximaltemperatur 235 °C (455 °F)
- Mit Autoklav, Ethylenoxid oder Gammabestrahlung sterilisieren
Spezifikation
ISO 9001 | |
25/Packung | |
Luer-Verbindungselement |
Nylon | |
Schlauchanschluss mit weiter Öffnung für besseren Flüssigkeitsdurchfluss |