Learn More
Masterflex™ Nylon-Luer-Fitting
Gewährleistung der Prozessintegrität dank vollständiger Materialrückverfolgbarkeit. Das Masterflex™ Luer-Anschlussstücke (männlich) aus Nylon eignet sich optimal für die verschiedensten anspruchsvollen Anwendungsbereiche, wie beispielsweise Spritzen oder kleine Schläuche. Diese Anschlüsse sind geprüft frei von Verunreinigungen und vollständig rückverfolgbar.
Marke:  Masterflex™ 45505-50
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12685740
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Gewährleistung der Prozessintegrität mit vollständiger Material-Rückverfolgbarkeit. Masterflex™ Nylon Luer-Stecker sind ideal für eine Vielzahl kritischer Anwendungen einschließlich Spritzen oder kleiner Schläuche. Sie werden auf Verunreinigungsfreiheit inspiziert und sind vollständig rückverfolgbar.
  • Besitzen eine geringe räumliche Toleranz für eine erhöhte Zuverlässigkeit und Prozessreinheit
  • Auswahl aus einer Vielzahl an Größen, 1⁄16" bis 1⁄4", mit unterschiedlichen Verbindungsoptionen
  • Hergestellt aus zu 100 % reinen Rohmaterialien in einer Klasse 100,000-Umgebung
  • Konform mit Norm ISO 594-1
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Maximaltemperatur 235 °C (455 °F)
  • Mit Autoklav, Ethylenoxid oder Gammabestrahlung sterilisieren
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001
Nylon
25/Packung
Luer-Verbindungselement
Männlicher Luer x 1/4 in. Schlauchanschluss
Schlauchanschluss mit weiter Öffnung für besseren Flüssigkeitsdurchfluss