Learn More
Masterflex™ Nylon-Luer-Fitting
Gewährleistung der Prozessintegrität dank vollständiger Materialrückverfolgbarkeit. Das Masterflex™ Luer-Anschlussstücke (männlich) aus Nylon eignet sich optimal für die verschiedensten anspruchsvollen Anwendungsbereiche, wie beispielsweise Spritzen oder kleine Schläuche. Diese Anschlüsse sind geprüft frei von Verunreinigungen und vollständig rückverfolgbar.
Marke:  Masterflex™ 45505-04
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11776048
  • 122.57 CHF / 25 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Gewährleistung der Prozessintegrität mit vollständiger Material-Rückverfolgbarkeit. Masterflex™ Nylon Luer-Stecker sind ideal für eine Vielzahl kritischer Anwendungen einschließlich Spritzen oder kleiner Schläuche. Sie werden auf Verunreinigungsfreiheit inspiziert und sind vollständig rückverfolgbar.
  • Besitzen eine geringe räumliche Toleranz für eine erhöhte Zuverlässigkeit und Prozessreinheit
  • Auswahl aus einer Vielzahl an Größen, 1⁄16" bis 1⁄4", mit unterschiedlichen Verbindungsoptionen
  • Hergestellt aus zu 100 % reinen Rohmaterialien in einer Klasse 100,000-Umgebung
  • Konform mit Norm ISO 594-1
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Maximaltemperatur 235 °C (455 °F)
  • Mit Autoklav, Ethylenoxid oder Gammabestrahlung sterilisieren
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001
Luer-Stecker mit Sicherungsring x 1/8 in. Schlauchhacke
Schlauchanschluss mit weiter Öffnung für besseren Flüssigkeitsdurchfluss
Nylon
25/Packung
Luer-Verbindungselement
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ Nylon-Luer-Fitting > Für Luer-Stecker mit Verschlussring x 1/8 Zoll-Schlauchanschluss