Learn More
KARTELL COBAS MIRA™ Multi-Curvette
The COBAS MIRA™ Multi-Curvette is a 12-position polymethyl methacrylate (PMMA) multiple curvette segement for the Cobas Mira™ analyzer.
442.00 CHF - 486.00 CHF
Spezifikation
Typ Multi-cuvette
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10767524
Unterlagen ansehen
KARTELL
0150100
1 Segment
442.00 CHF
450 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10551393
Unterlagen ansehen
KARTELL
0150000
15 Segments
486.00 CHF
450 Stück
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 12-position polymethyl methacrylate (PMMA) multiple cuvette segments for the Cobas Mira™; analyzer.
  • A high-tech production process and stringent quality control guarantee high reproducibility.
  • Available in racks of 15 cuvette segments for devices with continuous throughput or in single segments.
Spezifikation
Spezifikation
Multi-cuvette
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
KARTELL COBAS MIRA™ Multi-Curvette