Learn More
KARTELL COBAS MIRA™ Multi-Curvette
The COBAS MIRA™ Multi-Curvette is a 12-position polymethyl methacrylate (PMMA) multiple curvette segement for the Cobas Mira™ analyzer.
Marke:  KARTELL 0150100
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10767524
  • 442.00 CHF / 450 Stück
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • 12-position polymethyl methacrylate (PMMA) multiple cuvette segments for the Cobas Mira™; analyzer.
  • A high-tech production process and stringent quality control guarantee high reproducibility.
  • Available in racks of 15 cuvette segments for devices with continuous throughput or in single segments.
Spezifikation
Spezifikation
Multi-cuvette
Serum, Plasma, Urine, Whole Blood
1 Segment