Learn More
Cobaltpulver, -325 Mesh, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11395958
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Cobaltpulver, -325 Mesh, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11395958
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Artikelnummer. 11395958
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010456.22
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-48-4
Summenformel Co
Molekulargewicht (g/mol) 58.93
MDL-Nummer MFCD00010935
InChI-Schlüssel GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
PubChem CID 104730
ChEBI CHEBI:27638
IUPAC-Name Kobalt
SMILES [Co]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cobalt
Farbe Schwarz
Aussehen Black powder
Prozentgehaltsbereich 99.5% (Metals basis)
Menge 100 g
Netzgröße -60 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN28K010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2024 Catalog Number010456.22,010456.36
ChargennummerF06K23 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number010456.22,010456.36,010466.03
ChargennummerT29D016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number010456.22,010456.36,010466.03
ChargennummerL01T014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number010456.22,010456.36,010466.03
ChargennummerF04W031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number010456.22,010456.36,010466.03
Name des Produkts
Cobaltpulver, -325 Mesh, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >