Learn More
Kobalt(III)-fluorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10026-18-3 | CoF3
93.35 CHF - 323.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 10026-18-3 |
---|---|
Summenformel | CoF3 |
MDL-Nummer | MFCD00010942 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11357157
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011490.14 |
25 g |
93.35 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11367157
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011490.22 |
100 g |
323.00 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Cobalt(III) fluoride is a powerful fluorinating agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
10026-18-3 | |
CoF3 | |
MFCD00010942 |
Spezifikation
Cobalt(III) fluoride | |
Braun | |
99% | |
MFCD00010942 | |
115.93 | |
Moisture sensitive | |
3.88 |
10026-18-3 | |
Pulver | |
CoF3 | |
Insoluble in water. | |
Acrid | |
Light brown powder |
Sicherheit und Handhabung
P210-P220-P221-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H272-H302+H312+H332-H314
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:5,1; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 233-062-4
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen