Learn More
Kobalt(III)-fluorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11357157
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kobalt(III)-fluorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357157
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11357157
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011490.14
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10026-18-3 | CoF3
Cobalt(III) fluoride is a powerful fluorinating agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10026-18-3
Summenformel CoF3
MDL-Nummer MFCD00010942
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cobalt(III) fluoride
Farbe Braun
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99%
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 115.93
Geruch Acrid
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Aussehen Light brown powder
Dichte 3.88
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ28D022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number011490.14,011490.22
ChargennummerZ16H011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number011490.14,011490.22
ChargennummerZ28D022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/11/2024 Catalog Number011490.14,011490.22
ChargennummerZ16H011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number011490.14,011490.22
ChargennummerT10A046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number011490.14,011490.22
Name des Produkts
Kobalt(III)-fluorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >