Learn More
Kobalt(II)-sulfatheptahydrat, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Cobalt(II) sulfate heptahydrate is used in the preparation of pigments and other cobalt salts. It is used in storage batteries and electroplating baths, sympathetic inks, and as an additive to soils and animal feeds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cobalt(II) sulfate heptahydrate |
Farbe | Rot |
pH | 4 |
Physikalische Form | Kristalline Aggregate |
Menge | 25 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Strukturformel | CoSO4·7H2O |
UN-Nummer | UN3077 |
Merck Index | 14,2448 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
Q05H007 | Analysenzertifikat | 23/04/2024 | 010696.22,010696.14 |
X31I044 | Analysenzertifikat | 08/11/2022 | 010696.22,010696.14 |
23290 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 010696.22,010696.14 |
23676 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 010696.22,010696.14 |
23189 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 010696.22,010696.14 |
Sicherheit und Handhabung
- Cobalt(II)-sulfat-Heptahydrat
- Gefahr
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Karzinogenität Kategorie 1A
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H350i-Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
- H360F-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. zuführen.