Learn More
Kobalt(II)-chlorid-Hexahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11437817
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kobalt(II)-chlorid-Hexahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11437817
50 g, 50 Gramm
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11437817
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16346.18
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7791-13-1 | Cl2CoH12O6 | 237.92 g/mol
Cobalt(II) chloride hexahydrate is widely used as a drying agent in painting and coloring agents for glass ceramics. It is an excellent indicator for water in dessicants as well as an indicator for silica gel dryer. It helps in electroplating. It acts as an inducer of HIF-1 production used to study apoptotic effects in HepG2 cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cobalt(II)-Chlorid-Hexahydrat wird gemeinhin als Trocknungsmittel in Mal- und Farbstoffen für Glaskeramiken eingesetzt. Es ist ein ausgezeichneter Indikator für Wasser in Trockenmitteln sowie als Indikator für Kieselgel-Trockner. Es ist ein Hilfsmittel bei der Galvanisierung. Es dient als Initiator der HIF-1-Produktion zur Untersuchung apoptotischer Effekte in HepG2-Zellen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Äther, Aceton und Alkohol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Metallen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7791-13-1
Summenformel Cl2CoH12O6
Molekulargewicht (g/mol) 237.92
MDL-Nummer MFCD00149652
InChI-Schlüssel GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
Synonym Cobaltous chloride hexahydrate
IUPAC-Name λ²-Kobalt(2+)-Hexahydratdichlorid
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cobalt(II) chloride hexahydrate
Schmelzpunkt 87°C
pH 4.9
Menge 50 g
Strukturformel CoCl2·6H2O
UN-Nummer UN3077
Merck Index 14,2437
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ether,acetone and alcohol.
Formelmasse 237.93 (129.84 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 1.924
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10254782 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 ArtikelnummerA16346.18,A16346.0B,A16346.30
Chargennummer10251905 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/08/2024 ArtikelnummerA16346.18,A16346.0B,A16346.30
Chargennummer10250160 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/03/2024 ArtikelnummerA16346.18,A16346.0B,A16346.30
Chargennummer10249319 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/01/2024 ArtikelnummerA16346.18,A16346.0B,A16346.30
Chargennummer10247346 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2023 ArtikelnummerA16346.18,A16346.0B,A16346,A16346.30
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cobalt(II) chloride hexahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H350i-Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
  • H360F-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kobalt(II)-chlorid-Hexahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >