Learn More
Kobalt(II)-sulfat-Heptahydrat, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15641230
Kobalt(II)-sulfat-Heptahydrat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15641230 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
500 g
Click to view available options
Menge:
500 g
Artikelnummer. 15641230
Marke: Honeywell-Fluka 12933500G
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Purum, ≥95 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kobalt(II)-sulfat-Heptahydrat
CAS 10026-24-1
Menge 500 g
Summenformel CoH14O11S
Strukturformel CoSO4 · H2O
MDL-Nummer MFCD00149658
UN-Nummer 3077
Synonym Kobaltsulfat-Heptahydrat, Kobalt2+-Sulfatheptahydrat, Kobalt(II)-sulfat-Heptahydrat, Kobaltmonosulfat-Heptahydrat, Bieberit, dsstox_cid_340, dsstox_rid_75523, dsstox_gsid_20340, bieberite, coo4s.7h2o
InChI-Schlüssel MEYVLGVRTYSQHI-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-Name Cobalt2+;sulfat;heptahydrat
Molekulargewicht (g/mol) 281.09
PubChem CID 61444
Formelmasse 281.1 mol
Reinheit (%) ≥ 95 %
Güte purum
Dichte 2.03 g/ml bei 25 °C
Name des Produkts
Kobalt(II)-sulfat-Heptahydrat, Honeywell Fluka™ >