Learn More
Kobalt(II)-perchlorathexahydrat, Reagenzien-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11371758
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kobalt(II)-perchlorathexahydrat, Reagenzien-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11371758
10 g, 10 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11371758
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011652.09
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 13478-33-6 | Cl2CoO8 | 257.825 g/mol
Cobalt(II) perchlorate hexahydrate is used as chemical organic intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13478-33-6
Summenformel Cl2CoO8
Molekulargewicht (g/mol) 257.825
MDL-Nummer MFCD00150207
InChI-Schlüssel BSUSEPIPTZNHMN-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobaltous perchlorate, cobalt diperchlorate, cobalt ii perchlorate, cobalt diperchlorate hexahydrate, cobalt perchlorate hexahydrate, cobaltous perchlorate, hexahydrate, cobalt ii perchlorate, hexahydrate, perchloric acid, cobalt ii salt, hexahydrate, diperchloratocobaltMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 26064
IUPAC-Name Cobalt(2+);diperchlorat
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Co+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cobalt(II) perchlorate hexahydrate
Physikalische Form Kristallin
Menge 10 g
UN-Nummer UN1481
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 366.74 (257.83 Anhydrous)
Güte Reagenz
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX15K047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/10/2024 Catalog Number011652.09,011652.18,011652.30
ChargennummerQ28I036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2022 Catalog Number011652.09,011652.18,011652.30
ChargennummerK20S065 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number011652.09,011652.18,011652.30
ChargennummerW07H055 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number011652.09,011652.18,011652.30
ChargennummerQ25A055 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number011652.09,011652.18,011652.30
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • cobalt perchlorate, hexahydrate reagent
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Cobalt(II) perchlorate hexahydrate
Name des Produkts
Kobalt(II)-perchlorathexahydrat, Reagenzien-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals >