Learn More
Kobalt(II)-chlorid, ultratrocken, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Hygroskopisch; 3.367. Zersetzt sich bei 400 °C bei langer Erwärmung in Luft
105.00 CHF - 1275.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7646-79-9
Summenformel Cl2Co
Molekulargewicht (g/mol) 129.83
MDL-Nummer MFCD00010938
InChI-Schlüssel GVPFVAHMJGGAJG-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobalt ii chloride, cobaltchloride, cobalt chloride 0.1 m solution, cobalt ii chloride, anhydrous, cobalt ii-chloride, curator_000013, cobalt chloride anhydrous, wln: co g2, cobalt-ii-chloride
IUPAC-Name λ²-Cobalt(2+)-Dichlorid
SMILES [Cl-].[Cl-].[Co++]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11326928
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
013665.03
1 g
105.00 CHF
1 Gramm
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11336928
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
013665.06
5 g
328.00 CHF
5 Gramm
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15486015
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
013665.14
25 g
1275.00 CHF
25 Gramm
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Cobalt(II) chloride is used in humidity indicator in weather instruments. In the anhydrous form, it finds use in electroplating of cobalt, in organic chemistry and is a precursor to cobaltocene, (bis(cyclopentadienyl)cobalt(II), which is a good reducing agent. It also serves as a Lewis acid. Cobalt chloride is an indicator for water in desiccants, owing to the reversible hydration/dehydration coupled with distinct color change. Cobalt chloride is useful for producing invisible ink as it turns blue when heated and becomes invisible once it gets cooled. Cobalt(II) chloride catalyzes cross coupling of aryl halides or vinyl halides with aryl grignard reagents in excellent yields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P272-P280g-P281-P285-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P310-P330-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H302+H332-H317-H318-H334-H335-H341-H350i-H360F-H373
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:9; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-589-4
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse GF9800000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Kobalt(II)-chlorid, ultratrocken, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals