Learn More
Kobalt(II)-chlorid, ultratrocken, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11326928
Zum Warenkorb hinzufügen
Kobalt(II)-chlorid, ultratrocken, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11326928
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11326928
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013665.03
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Hygroskopisch; 3.367. Zersetzt sich bei 400 °C bei langer Erwärmung in Luft
Cobalt(II) chloride is used in humidity indicator in weather instruments. In the anhydrous form, it finds use in electroplating of cobalt, in organic chemistry and is a precursor to cobaltocene, (bis(cyclopentadienyl)cobalt(II), which is a good reducing agent. It also serves as a Lewis acid. Cobalt chloride is an indicator for water in desiccants, owing to the reversible hydration/dehydration coupled with distinct color change. Cobalt chloride is useful for producing invisible ink as it turns blue when heated and becomes invisible once it gets cooled. Cobalt(II) chloride catalyzes cross coupling of aryl halides or vinyl halides with aryl grignard reagents in excellent yields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7646-79-9
Summenformel Cl2Co
Molekulargewicht (g/mol) 129.83
MDL-Nummer MFCD00010938
InChI-Schlüssel GVPFVAHMJGGAJG-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobalt ii chloride, cobaltchloride, cobalt chloride 0.1 m solution, cobalt ii chloride, anhydrous, cobalt ii-chloride, curator_000013, cobalt chloride anhydrous, wln: co g2, cobalt-ii-chloride
IUPAC-Name λ²-Cobalt(2+)-Dichlorid
SMILES [Cl-].[Cl-].[Co++]
Spezifikation
Siedepunkt 1049°C
Chemischer Name oder Material Cobalt(II) chloride
Schmelzpunkt 735°C
Namenshinweis Ultra dry
Farbe Blau
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Prozentgehaltsbereich 99.998% (Metals basis)
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in water and methanol. Soluble in alcohol,acetone,ether,glycerol,and pyridine.
Formelmasse 129.84
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen Light blue powder
Dichte 3.367 g/cm3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP22K011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/04/2024 Catalog Number013665.06,013665.03,013665.14
ChargennummerQ21D126 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number013665.06,013665.03,013665.14
ChargennummerE16F21 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number013665.06,013665.03,013665.14
ChargennummerU16H091 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number013665.06,013665.03,013665.14
ChargennummerK09J19 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number013665.06,013665.03,013665.14
Name des Produkts
Kobalt(II)-chlorid, ultratrocken, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >