Learn More
Kobalt(II)-chlorid-Hexahydrat, ACS, 98.0 bis 102.0 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7791-13-1 | Cl2CoH12O6 | 237.92 g/mol
73.95 CHF - 267.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7791-13-1 |
---|---|
Summenformel | Cl2CoH12O6 |
Molekulargewicht (g/mol) | 237.92 |
MDL-Nummer | MFCD00149652 |
InChI-Schlüssel | GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L |
IUPAC-Name | λ²-Kobalt(2+)-Hexahydratdichlorid |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11367978
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036554.22 |
100 g |
73.95 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11377978
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036554.36 |
500 g |
267.00 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Cobalt chloride is used as a humidity indicator in weather instruments. It finds use in electroplating of cobalt, in invisible ink, in organic chemistry and is a precursor to cobaltocene(bis (cyclopentadienyl) cobalt(II)).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
7791-13-1 | |
237.92 | |
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L | |
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++] |
Cl2CoH12O6 | |
MFCD00149652 | |
λ²-Kobalt(2+)-Hexahydratdichlorid |
Spezifikation
Cobalt(II) chloride hexahydrate | |
For analysis ACS | |
Violett bis Rot | |
98.0-102.0% | |
MFCD00149652 | |
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L | |
λ²-Kobalt(2+)-Hexahydratdichlorid | |
237.93 (129.84 Anhydrous) | |
Geruchsneutral | |
Red-purple crystals |
87°C | |
7791-13-1 | |
Kristallin | |
Cl2CoH12O6 | |
Soluble in water,alcohol,acetone,ether and glycerol. | |
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++] | |
237.92 | |
ACS | |
Hygroskopisch | |
1.924 g/cm3 |
Sicherheit und Handhabung
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P272-P280g-P281-P285-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P308+P313-P330-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H302+H332-H317-H334-H341-H350i-H360F
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:9; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-589-4
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse GG0200000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen