Learn More
Kobalt(II)-chlorid-Hexahydrat, ACS, 98.0 bis 102.0 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11367978
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kobalt(II)-chlorid-Hexahydrat, ACS, 98.0 bis 102.0 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367978
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11367978
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036554.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7791-13-1 | Cl2CoH12O6 | 237.92 g/mol
Cobalt chloride is used as a humidity indicator in weather instruments. It finds use in electroplating of cobalt, in invisible ink, in organic chemistry and is a precursor to cobaltocene(bis (cyclopentadienyl) cobalt(II)).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7791-13-1
Summenformel Cl2CoH12O6
Molekulargewicht (g/mol) 237.92
MDL-Nummer MFCD00149652
InChI-Schlüssel GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name λ²-Kobalt(2+)-Hexahydratdichlorid
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cobalt(II) chloride hexahydrate
Schmelzpunkt 87°C
Namenshinweis For analysis ACS
Farbe Violett bis Rot
Physikalische Form Kristallin
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 98.0-102.0%
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol,acetone,ether and glycerol.
Formelmasse 237.93 (129.84 Anhydrous)
Güte ACS
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen Red-purple crystals
Dichte 1.924 g/cm3
Name des Produkts
Kobalt(II)-chlorid-Hexahydrat, ACS, 98.0 bis 102.0 %, Thermo Scientific Chemicals >