Learn More
Kobalt(II)-chlorid-Hexahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Beschreibung
Cobalt(II) chloride hexahydrate is widely used as a drying agent in painting and coloring agents for glass ceramics. It is an excellent indicator for water in dessicants as well as an indicator for silica gel dryer. It helps in electroplating. It acts as an inducer of HIF-1 production used to study apoptotic effects in HepG2 cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cobalt(II)-Chlorid-Hexahydrat wird gemeinhin als Trocknungsmittel in Mal- und Farbstoffen für Glaskeramiken eingesetzt. Es ist ein ausgezeichneter Indikator für Wasser in Trockenmitteln sowie als Indikator für Kieselgel-Trockner. Es ist ein Hilfsmittel bei der Galvanisierung. Es dient als Initiator der HIF-1-Produktion zur Untersuchung apoptotischer Effekte in HepG2-Zellen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Äther, Aceton und Alkohol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Metallen.
Cobalt(II)-Chlorid-Hexahydrat wird gemeinhin als Trocknungsmittel in Mal- und Farbstoffen für Glaskeramiken eingesetzt. Es ist ein ausgezeichneter Indikator für Wasser in Trockenmitteln sowie als Indikator für Kieselgel-Trockner. Es ist ein Hilfsmittel bei der Galvanisierung. Es dient als Initiator der HIF-1-Produktion zur Untersuchung apoptotischer Effekte in HepG2-Zellen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Äther, Aceton und Alkohol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Metallen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cobalt(II) chloride hexahydrate |
Schmelzpunkt | 87°C |
pH | 4.9 |
Menge | 250 g |
Strukturformel | CoCl2·6H2O |
UN-Nummer | UN3077 |
Merck Index | 14,2437 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,ether,acetone and alcohol. |
Formelmasse | 237.93 (129.84 Anhydrous) |
Reinheit (%) | 98% |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Cobalt(II) chloride hexahydrate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H350i-Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
- H360F-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Cobalt(II) chloridehexahydrate, Cobaltchloride