Learn More
Kobalt(II)-carbonathydrat, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 57454-67-8 | CCoO3 | 118.94 g/mol
66.63 CHF - 633.15 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 57454-67-8
Summenformel CCoO3
Molekulargewicht (g/mol) 118.94
MDL-Nummer MFCD00149654
InChI-Schlüssel ZOTKGJBKKKVBJZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobalt ii carbonate hydrate, cobalt carbonate hydrate, acmc-20aqp2, co3.co.h2o, ksc169q7l, cobalt ii carbonate hydrate-co co min
PubChem CID 16211458
SMILES [Co++].[O-]C([O-])=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10022590
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
192100500
50 g Kunststoffflasche
66.63 CHF
50 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10236440
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
192102500
250 g Kunststoffflasche
192.96 CHF
250 Gramm
Verfügbar ab: 12-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11994311
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
192100010
1 kg Kunststoffflasche
633.15 CHF
1 Kilogramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kobalt(II)-carbonathydrat, Thermo Scientific Chemicals