Learn More
Kobalt(II)-carbonathydrat, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cobalt(II) carbonate hydrate |
Farbe | Weiß bis gelb |
Physikalische Form | Masse, Kristalle, kristallines Pulver und/oder Stückchen |
Menge | 50 g |
Strukturformel | CoCO3·xH2O |
Merck Index | 14,2436 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble |
IUPAC-Name | λ²-Cobalt(2+)-carbonat |
Formelmasse | 118.94 |
Reinheit (%) | ≥45.5% (Cobalt) (Complexometry) |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0472004 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 192102500,192100500,192100010 |
A0461099 | Analysenzertifikat | 20/03/2024 | 192102500,192100500,192100010 |
A0451066 | Analysenzertifikat | 02/05/2023 | 192102500,192100500,192100010 |
A0392923 | Analysenzertifikat | 15/12/2022 | 192102500,192100500,192100010 |
A0406277 | Analysenzertifikat | 13/12/2022 | 192102500,192100500,192100010 |
Sicherheit und Handhabung
- Cobalt(II) carbonate hydrate
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H350i-Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
- H360F-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.