Learn More
Kobalt(II)-acetat-Tetrahydrat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 6147-53-1 | C4H6CoO4·4H2O | 249.08 g/mol
43.72 CHF - 438.18 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 6147-53-1
Summenformel C4H6CoO4·4H2O
Molekulargewicht (g/mol) 249.08
MDL-Nummer MFCD00149569
InChI-Schlüssel ZBYYWKJVSFHYJL-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobalt ii acetate tetrahydrate, cobalt acetate tetrahydrate, cobaltous acetate tetrahydrate, cobalt diacetate tetrahydrate, bis acetato tetraquacobalt, octan kobaltnaty czech, acetic acid, cobalt 2+ salt, tetrahydrate, octan kobaltnaty, ccris 9441
PubChem CID 61372
IUPAC-Name Kobalt(2+);Diacetat;Tetrahydrat
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.O.O.[Co+2]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10063380
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
293060500
50 g Kunststoffflasche
43.72 CHF
50 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10115120
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
293062500
250 g Kunststoffflasche
120.60 CHF
250 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10404725
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
293060010
1 kg Kunststoffflasche
438.18 CHF
1 Kilogramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Kobalt(II)-acetat-Tetrahydrat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals