Learn More
Kobalt(II)-acetat-Tetrahydrat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10063380
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kobalt(II)-acetat-Tetrahydrat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10063380 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
50 g, Kunststoffflasche, 50 Gramm
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10063380
Marke: Thermo Scientific Acros 293060500
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 6147-53-1 | C4H6CoO4·4H2O | 249.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6147-53-1
Summenformel C4H6CoO4·4H2O
Molekulargewicht (g/mol) 249.08
MDL-Nummer MFCD00149569
InChI-Schlüssel ZBYYWKJVSFHYJL-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobalt ii acetate tetrahydrate, cobalt acetate tetrahydrate, cobaltous acetate tetrahydrate, cobalt diacetate tetrahydrate, bis acetato tetraquacobalt, octan kobaltnaty czech, acetic acid, cobalt 2+ salt, tetrahydrate, octan kobaltnaty, ccris 9441
PubChem CID 61372
IUPAC-Name Kobalt(2+);Diacetat;Tetrahydrat
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.O.O.[Co+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cobalt(II) acetate tetrahydrate
Schmelzpunkt 140,0 °C
Namenshinweis 97%
Farbe Rosa bis Rosa-Rot
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 98% min. (Complexometry)
Strukturformel (CH3CO2)2Co·4H2O
Fieser 04,99; 16,95
Merck Index 15, 2417
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 380g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acids, soluble in alcohols, soluble in pentyl acetate
Formelmasse 249.08
Reinheit (%) ≥98%
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H360F-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Kobalt(II)-acetat-Tetrahydrat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >