Learn More
Kobaltfolie, 2.0 mm (0.08 Zoll) Dicke, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11386129
Zum Warenkorb hinzufügen
Kobaltfolie, 2.0 mm (0.08 Zoll) Dicke, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11386129
50 x 50 mm
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Artikelnummer. 11386129
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042661.FI
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-48-4
Summenformel Co
Molekulargewicht (g/mol) 58.93
MDL-Nummer MFCD00010935
InChI-Schlüssel GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
PubChem CID 104730
ChEBI CHEBI:27638
IUPAC-Name Kobalt
SMILES [Co]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cobalt foil
Namenshinweis 2.0mm (0.08 in.) thick
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 50 x 50 mm
Reinheit (%) 99.95%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈11.2g/25x25mm
Form Folie
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerE08K34 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number042661.FI,042661.FF
ChargennummerB25Q09 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number042661.FI,042661.FF
ChargennummerJ24S035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number042661.FI,042661.FF
ChargennummerK10N18 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number042661.FI,042661.FF
ChargennummerE02Z011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number042661.FI,042661.FF
Name des Produkts
Kobaltfolie, 2.0 mm (0.08 Zoll) Dicke, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >