Learn More
Kobaltfolie, 0.5 mm (0.02 Zoll) Dicke, Puratronic™, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11377087
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kobaltfolie, 0.5 mm (0.02 Zoll) Dicke, Puratronic™, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377087
25 x 50 mm
Click to view available options
Menge:
25 x 50 mm
50 x 100 mm
Artikelnummer. 11377087
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011451.FG
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-48-4 | Co | 58.93 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-48-4
Summenformel Co
Molekulargewicht (g/mol) 58.93
MDL-Nummer MFCD00010935
InChI-Schlüssel GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
PubChem CID 104730
ChEBI CHEBI:27638
IUPAC-Name Kobalt
SMILES [Co]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cobalt foil
Namenshinweis 0.5mm (0.02 in.) thick
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 25 x 50 mm
Reinheit (%) 99.995%
Güte Puratronic™
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈5.6g/25x50mm
Form Folie
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX08K018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number011451.FG,011451.FY
ChargennummerR14K018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number011451.FG,011451.FY
ChargennummerX11I023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/04/2024 Catalog Number011451.FG,011451.FY
ChargennummerX19G063 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/12/2022 Catalog Number011451.FG,011451.FY
ChargennummerP29E060 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number011451.FG,011451.FY
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cobalt foil, 0.5mm (0.02in) thick, Puratronic
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Inhalationsallergen Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H350i-Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
  • H360F-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Cobalt
Name des Produkts
Kobaltfolie, 0.5 mm (0.02 Zoll) Dicke, Puratronic™, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >