Learn More
Kobaltfolie, 0.5 mm (0.02 Zoll) Dicke, Puratronic™, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 x 50 mm
50 x 100 mm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cobalt foil |
Namenshinweis | 0.5mm (0.02 in.) thick |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Menge | 50 x 100 mm |
Reinheit (%) | 99.995% |
Güte | Puratronic™ |
Geruch | Geruchsneutral |
Gewicht | ≈5.6g/25x50mm |
Form | Folie |
Name des Produkts
Kobaltfolie, 0.5 mm (0.02 Zoll) Dicke, Puratronic™, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur