Learn More
BINDER™ Coated Heat Exchanger
Heat exchanger that is coated in plastic to prevent damage.
895.68 CHF - 1649.94 CHF
Spezifikation
Material Aluminum
Typ Heat Exchanger
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 9
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
30238286
Unterlagen ansehen
BINDER™
8012-2462
KB PRO 260
895.68 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 25-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30238248
Unterlagen ansehen
BINDER™
8012-2463
KB PRO 470
895.68 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 25-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30238208
Unterlagen ansehen
BINDER™
8012-2464
KB PRO 720, KB PRO 1060
895.68 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 25-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30238303
Unterlagen ansehen
BINDER™
8012-2580
KBF PRO 130
895.68 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 25-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30238380
Unterlagen ansehen
BINDER™
8012-2581
KB PRO 1600
1649.94 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 25-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30238376
Unterlagen ansehen
BINDER™
8012-2583
KBF PRO 260
895.68 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 25-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30238318
Unterlagen ansehen
BINDER™
8012-2584
KBF PRO 470
895.68 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 25-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30238329
Unterlagen ansehen
BINDER™
8012-2585
KBF PRO 720, KBF PRO 1060
895.68 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 25-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30238287
Unterlagen ansehen
BINDER™
8012-2586
KBF PRO 1600
1649.94 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 25-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Heat exchanger that is coated in plastic to prevent damage to the heat exchanger caused by corrosive sample material.
Spezifikation
Spezifikation
Aluminum
Heat Exchanger
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ Coated Heat Exchanger