Learn More
BINDER™ Coated Heat Exchanger
Heat exchanger that is coated in plastic to prevent damage.
Marke:  BINDER™ 8012-2464
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30238208
  • 895.68 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Beschreibung
Heat exchanger that is coated in plastic to prevent damage to the heat exchanger caused by corrosive sample material.
Spezifikation
Spezifikation
KB PRO 720, KB PRO 1060
Aluminum
Heat Exchanger
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ Coated Heat Exchanger > For use with KB PRO 720, KB PRO 1060