Learn More
R&L Enterprises™ Leuchtgas-Bunsenbrenner
Eine hervorragende Lösung zum Heizen, Sterilisieren und Verbrennen im Labor. R&L Enterprises™ Bunsenbrenner mit Kohlegas erzeugen in der Regel die heißeste Flamme, die möglich ist.
Marke: R&L Enterprises™ 4003
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Erreichbare Temperaturen von 1000 bis 1100 °C
- Betrieb mit einem niedrigeren Druck als bei anderen Gasen, daher sind die Düsengrößen viel größer als bei natürlichen und insbesondere LPG-Gasen
- Keine Verwendung mit anderen Gasen, da dann die Flamme sehr groß und unkontrolliert wird
- Der standardmäßige Druck von Kohlegas liegt bei 6.25 Millibar
- Mit Luftregler und geriffeltem Gaseinlassrohr
Spezifikation
Bunsenbrenner | |
11 mm | |
124 mm | |
1100 °C | |
0,23 kg |
Kokereigas | |
9 mm | |
mit Luftregulierung und geriffeltem Gaszuleitungsschlauch | |
Je 1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
R&L Enterprises™ Leuchtgas-Bunsenbrenner > Höhe: 124 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur