Learn More
Labcon™ PurePlus™ Streifen mit 0,2 ml-12 Well-PCR-Röhrchen
Diese 12 Well-PCR-Röhrchenstreifen werden bequem in Beuteln verpackt geliefert.
Marke: Labcon™ 3950-540-000-9
Beschreibung
- ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei (nicht pyrogenisch)
- Höhe (metrisch): 20,7 mm
Spezifikation
0,2 ml | |
Unsteril | |
7,2 mm | |
12 | |
Bagged |
80 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton. | |
Polypropylen | |
105,3 mm | |
Nicht autoklavierbar |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon™ PurePlus™ Streifen mit 0,2 ml-12 Well-PCR-Röhrchen > 12 Well-PCR-Röhrchenstreifen; Anzahl der Wells: 12, Format: In Beuteln verpackt; Material: Polypropylen; Länge (metrisch): 105,3 mm; Volumen (metrisch): 0,2 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur