Learn More
Electrothermal™ CMU Serie ungeregelte Heizhauben
Zweifach abgesichert und aus Sicherheitsgründen geerdet. Electrothermal™ CMU Serie ungeregelte Heizhaube benötigt einen Regler wie z. B. den MC5 oder MC242.
Marke: Electrothermal™ 36003-30
Beschreibung
- Geeignet für Laborabzüge oder Fernarbeiten
- Muss mit einem Regler verwendet werden; empfohlene Regler sind MC5 und MC242
- Rundkolben mit einem Fassungsvermögen von 50 ml bis 5000 ml
- “Cool-to-touch”-Außengehäuse, das sich stets kühl anfühlt
- Elementtemperaturen bis zu 450 °C
- Anzeigelampen für Strom- und Heizungsbetrieb
- Auswechselbare isolierte Heizelemente
- Robustes, leicht zu reinigendes, pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse
- Rutschfeste Füße und Stützstangenhalterung (Stützstangen nicht im Lieferumfang enthalten)
- Flexible spiralförmige Heizelemente absorbieren Stöße und minimieren so das Risiko eines Kolbenbruchs
- Das Heizelement ist an einer starren wärmeisolierten Kartusche befestigt, um eine maximale Wärmeübertragung und Unterstützung zu gewährleisten
- Zu den Sicherheitsmerkmalen gehören eine geerdete Edelstahlabschirmung, die das Heizelement abdeckt, und doppelte Sicherungen
Spezifikation
5000 ml | |
230 V | |
800 W | |
450 °C |
320 x 320 x 220 mm | |
Pulverbeschichtetes Aluminium | |
2.75 kg | |
50/60 Hz |