Learn More
Buerkle™ Close-it™ Etiketten Abroller
Der close-it™ Etiketten Abroller sorgt für geschütztes Aufbewahren und einfaches Abrollen der Etiketten. Auf der Beschriftungsplatte können die Etiketten bequem beschriftet werden.
121.00 CHF - 169.00 CHF
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10180281
|
Buerkle™
5303-9000 |
95 x 95 mm Close-it Etiketten Standardgröße |
121.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10565912
|
Buerkle™
5303-9100 |
150 x 150 mm Close-it Etiketten Maxi-Größe |
169.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Der close-it Abroller sorgt für geschütztes Aufbewahren und einfaches Abrollen der Etiketten. Auf der Beschriftungsplatte können die Etiketten bequem beschriftet werden.
Für close-it Standardgröße 95 x 95 mm oder close-it Maxi 150 x 150 mm
Spezifikation
Etikettenspender | |
Aluminium |