Learn More
Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipettenspitzen im 384er Format
Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipettenspitzen im 384-Format sind für Mikrotiterplatten-Anwendungen im 384-Format in Verbindung mit den elektronischen Pipetten E1-ClipTip konzipiert.
420.20 CHF - 652.00 CHF
Spezifikation
Gefiltert | Ungefiltert |
---|---|
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Format | Racks |
Verpackung | 10x 384 Spitzen/Gestell |
Produktlinie | ClipTip™ |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Sterilität | Spitzenform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Sterilität | Spitzenform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15206293
![]() |
Thermo Scientific™
94410050 |
12,5 μl | Unsteril | Standard 384 |
441.00 CHF
3840 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15972011
![]() |
Thermo Scientific™
94410073 |
12,5 μl | Steril | Extra lang |
420.20 CHF
3840 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15962011
![]() |
Thermo Scientific™
94410070 |
12,5 μl | Unsteril | Extra lang |
456.00 CHF
3840 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15216293
![]() |
Thermo Scientific™
94410053 |
12,5 μl | Steril | Standard 384, Extra lang |
642.00 CHF
3840 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15236293
![]() |
Thermo Scientific™
94410100 |
30 μl | Unsteril | Standard 384 |
551.00 CHF
3840 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15246293
![]() |
Thermo Scientific™
94410103 |
30 μl | Steril | Standard 384 |
652.00 CHF
3840 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15266293
![]() |
Thermo Scientific™
94410150 |
125 μl | Unsteril | Standard 384 |
551.00 CHF
3840 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15276293
![]() |
Thermo Scientific™
94410153 |
125 μl | Steril | Standard 384 |
617.00 CHF
3840 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipettenspitzen im 384-Format sind für Mikrotiterplatten-Anwendungen im 384-Format in Verbindung mit den elektronischen Pipetten E1-ClipTip konzipiert. Die Pipettenspitzen verfügen über einen innovativen Snap-and-Seal; Mechanismus, sodass sich die Spitzen mit geringem Kraftaufwand sicher aufsetzen lassen, was für mehr Effizienz und Vertrauen in Ihre Arbeit sorgt.
Hauptmerkmale:
- Alle Spitzen im ClipTip-384-Format verfügen über einen ‘ Snap-and-Seal’ Spitzenaufsatz, der für eine sichere Befestigung der Spitzen mit geringem Kraftaufwand sorgt
- Jede Spitze hat kleine Vorsprünge, die auf dem Flansch der Pipette einrasten
- Ideal für Anwendungen mit Mikrotiterplatten im 384-Format
Bewährte Qualität
- Zertifiziert frei von Kontaminationen durch RNase, DNase, DNA, PCR-Inhibitoren, ATP und Endotoxin
Umfangreiche Spitzenauswahl
- Volumina im 96-Format: 12,5, 20, 50, 200, 300, 1.000 und 1.250 μl
- Volumina im 384-Format: 12,5, 30 und 125 μl
- Verlängerte Spitzen für die Volumina 12,5 und 300 μl für eine bessere Reichweite mit spezifischen Verbrauchsmaterialien für Laborartikel erhältlich
Unmittelbare Nachverfolgbarkeit
- Chargennummer und Volumenangabe sind auf jedem Spitzeneinsatz aufgedruckt. Die praktische Kennzeichnung erleichtert die Zuordnung des Farbcodes der F1-ClipTip- und E1-ClipTip-Pipette zum entsprechenden ClipTip-Pipettenspitzen-Gestelleinsatz
Hinweis:
Die Verfügbarkeit dieses Artikels ist landesspezifisch.
Spezifikation
Ungefiltert | |
Racks | |
ClipTip™ |
Nicht autoklavierbar | |
10x 384 Spitzen/Gestell |