Learn More
Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipettenspitzen im 384er Format
Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipettenspitzen im 384-Format sind für Mikrotiterplatten-Anwendungen im 384-Format in Verbindung mit den elektronischen Pipetten E1-ClipTip konzipiert.
Marke: Thermo Scientific™ 94410103
619.40 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24310" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipettenspitzen im 384-Format sind für Mikrotiterplatten-Anwendungen im 384-Format in Verbindung mit den elektronischen Pipetten E1-ClipTip konzipiert. Die Pipettenspitzen verfügen über einen innovativen Snap-and-Seal; Mechanismus, sodass sich die Spitzen mit geringem Kraftaufwand sicher aufsetzen lassen, was für mehr Effizienz und Vertrauen in Ihre Arbeit sorgt.
Hauptmerkmale:- ClipTip Pipettenspitzen verfügen über „Clips“ zum Einrasten der Spitzen festhalten für eine vollständige Abdichtung
- Jedes Mal, wenn die ClipTip Pipettenspitzen eingeschaltet sind, werden sie versiegelt und lösen sich nicht, egal, wie hoch der Anwendungsdruck ist
- ClipTip Pipettenspitzen rasten mit geringem Kraftaufwand bei leichtem Kontakt an der F1-ClipTip Pipette sicher ein.
Geringe Retention
- Jede ClipTip Pipettenspitze ermöglicht durch geringe Retention eine maximale Probenrückgewinnung
Bewährte Qualität
- Zertifiziert frei von Kontaminationen durch RNase, DNase, DNA, ATP und Endotoxin
Umweltfreundlich
- Das ClipTip Nachfüllsystem besteht aus Recycling-Komponenten und 30 % weniger Kunststoff.
Umfangreiche Spitzenauswahl
- Wählen Sie zwischen fünf verschiedenen Größen: 20, 50, 200, 300 und 1000 μl
Unmittelbare Nachverfolgbarkeit
- Chargennummer und Volumenangabe sind auf jedem Spitzeneinsatz aufgedruckt. Die farbliche Kennzeichnung der F1-ClipTip Pipette erleichtert die Zuordnung der passenden Spitze zur Pipette.
Hinweis:
Die Verfügbarkeit dieses Artikels ist landesspezifisch.
Spezifikation
ClipTip 384 30, ohne Filter, steril, Gestell | |
Ungefiltert | |
Nicht autoklavierbar | |
4,4 cm | |
Standard 384 | |
Violett | |
ClipTip™ |
30 μl | |
Steril | |
1,73 in. | |
Racks | |
10x 384 Spitzen/Gestell | |
Thermo Scientific™ E1-ClipTip™ | |
Steril & PCR-fähig |