Learn More
Bryson Packaging™ Plastikfolie
Geeignet zum Verschließen von Laborbehältern wie Kolben, Bechern, Flaschen, Röhrchen usw. Bryson Packaging™ Cling-Folienrollen werden in vorperforierten Blättern geliefert, um das Abreißen zu erleichtern.
Marke: Bryson Packaging™ SEL-350-060C
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Hergestellt aus extrudierter PVC-Folie, 50 μm dick
- Geeignet für den Einsatz in Gefriergeräten
- Beidseitige Dehnung
- Staphylokokken-sicher
- Hitzezerstörung bei 125 °C
Specifications
Geeignet für die Versiegelung von Laborbehältern – Kolben, Becher, Flaschen, Röhrchen und für die Verwendung in Tiefkühlgeräten | |
Film | |
PVC |
Adhäsionsfolienrolle | |
450 mm | |
50 µm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Bryson Packaging™ Plastikfolie > Verpacken der PVC-Dichtfolie
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction