Learn More
Bryson Packaging™ Plastikfolie
Geeignet zum Verschließen von Laborbehältern wie Kolben, Bechern, Flaschen, Röhrchen usw. Bryson Packaging™ Cling-Folienrollen werden in vorperforierten Blättern geliefert, um das Abreißen zu erleichtern.
122.00 CHF - 271.00 CHF
Spezifikation
Anwendungen | Geeignet für die Versiegelung von Laborbehältern – Kolben, Becher, Flaschen, Röhrchen und für die Verwendung in Tiefkühlgeräten |
---|---|
Beschreibung | Adhäsionsfolienrolle |
Produkttyp | Film |
Material | PVC |
Dicke | 50 µm |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12308039
|
Bryson Packaging™
SEL-350-040Y |
300 mm |
186.00 CHF
3 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12318039
|
Bryson Packaging™
SEL-350-050F |
380 mm | N/A | |||||||
12328039
|
Bryson Packaging™
SEL-350-060C |
450 mm |
271.00 CHF
3 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Hergestellt aus extrudierter PVC-Folie, 50 μm dick
- Geeignet für den Einsatz in Gefriergeräten
- Beidseitige Dehnung
- Staphylokokken-sicher
- Hitzezerstörung bei 125 °C
Spezifikation
Geeignet für die Versiegelung von Laborbehältern – Kolben, Becher, Flaschen, Röhrchen und für die Verwendung in Tiefkühlgeräten | |
Film | |
50 µm |
Adhäsionsfolienrolle | |
PVC |