Learn More
Clindamycin, weißes Pulver, MP Biomedicals™ Artikelnummer.: 11466171
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Clindamycin, weißes Pulver, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11466171 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
10 mg
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Artikelnummer. 11466171
Marke: MP Biomedicals 0219116810
Chemische Identifikatoren
CAS 21462-39-5
Summenformel C18H34Cl2N2O5S
Molekulargewicht (g/mol) 461.439
MDL-Nummer MFCD07793327
InChI-Schlüssel AUODDLQVRAJAJM-PIPVPTKYSA-N
Synonym (7S)-7-Chloro-7-Deoxylincomycin-Hydrochlorid, Cleocin
PubChem CID 134129519
IUPAC-Name (2S,4R)-N-[(1S,2S)-2-chlor-1-[(2R,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-methylsulfanyloxan-2-yl]propyl]-1-methyl-4-propylpyrrolidin-2-CarboxamidhydrochloridMehr anzeigenWeniger anzeigen
SMILES CCCC1CC(N(C1)C)C(=O)NC(C2C(C(C(C(O2)SC)O)O)O)C(C)Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Clindamycin
Typ Clindamycin
Physikalische Form Fest
Farbe Weiß
Menge 10 mg
Formelmasse 461.4
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Clindamycin Hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: clindamycim hydrochloride
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Clindamycin, weißes Pulver, MP Biomedicals™ >